Merck
19980
Sigma-Aldrich
丁基肼 草酸盐
≥98.0% (T)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)3NHNH2 · (COOH)2
CAS号:
分子量:
178.19
Beilstein:
3704357
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
≥98.0% (T)
mp
160-165 °C
溶解性
H2O: soluble 0.1 g/10 mL, clear, colorless
SMILES字符串
CCCCNN.OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H12N2.C2H2O4/c1-2-3-4-6-5;3-1(4)2(5)6/h6H,2-5H2,1H3;(H,3,4)(H,5,6)
InChI key
WXOBLSRQYOWIBF-UHFFFAOYSA-N
应用
Butylhydrazine oxalate salt may be used in the chemical synthesis studies.
其他说明
可能实行销售限制
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)