Merck
199001
Sigma-Aldrich
苯丙酮酸钠
98%
别名:
2-氧代-3-苯基丙酸, 苯丙酮酸 钠盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH2COCOONa
CAS号:
分子量:
186.14
Beilstein:
4770978
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
方案
98%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES字符串
[Na+].[O-]C(=O)C(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H8O3.Na/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6H2,(H,11,12);/q;+1/p-1
InChI key
MQGYVGKMCRDEAF-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
替代产品
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)