化驗
99%
折射率
n20/D 1.451 (lit.)
bp
89-91 °C/0.5 mmHg (lit.)
密度
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(O)CCCCO
InChI
1S/C6H14O2/c1-6(8)4-2-3-5-7/h6-8H,2-5H2,1H3
InChI 密鑰
UNVGBIALRHLALK-UHFFFAOYSA-N
一般說明
研究了 1,5-己二醇的表面张力和结合常数 。
應用
- 多元醇水中脱水的元动力学研究:这项研究为1,5-己二醇等多醇的脱水机制提供了见解,有助于了解它们在水环境中的行为,对药物输送系统和生物医学应用有用(Ruiz-Barragan et al., 2015)。
- CO2与二醇的直接共聚反应:本研究探讨了二氧化碳与二醇(包括1,5-己二醇)的共聚,指出了可持续的聚合物生产方法,对材料科学至关重要(Tamura et al., 2016)。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
Effect of temperature on the surface tension of diluted aqueous solutions of 1, 2-hexanediol, 1, 5-hexanediol, 1, 6-hexanediol and 2, 5-hexanediol.
Fluid Phase Equilibria, 258(1), 67-72 (2007)