Merck
197599
4-Ethoxy-3-methoxyphenethyl alcohol
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H16O3
CAS号:
分子量:
196.24
PubChem物質ID:
化驗
99%
InChI
1S/C11H16O3/c1-3-14-10-5-4-9(6-7-12)8-11(10)13-2/h4-5,8,12H,3,6-7H2,1-2H3
InChI 密鑰
XYPMGJKFSRTMFY-UHFFFAOYSA-N