Merck
197351
Sigma-Aldrich
2,3-二甲基环己胺
99%
别名:
1-Amino-2,3-dimethylcyclohexane
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2C6H9NH2
CAS号:
分子量:
127.23
Beilstein:
2935068
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
99%
折射率
n20/D 1.4595 (lit.)
bp
158-160 °C (lit.)
密度
0.835 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC1CCCC(N)C1C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
123.8 °F - closed cup
閃點(°C)
51 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)