Merck
19719
Sigma-Aldrich
4-叔丁基杯[5]芳烃
≥98.0%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C55H70O5
CAS号:
分子量:
811.14
Beilstein:
5234242
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12350000
PubChem物質ID:
化驗
≥98.0%
mp
310-312 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)(C)c1cc2Cc3cc(cc(Cc4cc(cc(Cc5cc(cc(Cc6cc(cc(Cc(c1)c2O)c6O)C(C)(C)C)c5O)C(C)(C)C)c4O)C(C)(C)C)c3O)C(C)(C)C
其他說明
合成衍生物的原料
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
G. Barrett et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1475-1475 (1993)
D. Kraft et al.
Tetrahedron, 49, 6019-6019 (1993)