Merck
196908
Sigma-Aldrich
全氟戊二酸
97%
别名:
六氟戊二酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOOC(CF2)3COOH
CAS号:
分子量:
240.06
Beilstein:
1801049
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
方案
97%
沸点
134-138 °C/3 mmHg (lit.)
mp
88-91 °C (lit.)
SMILES字符串
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(O)=O
InChI
1S/C5H2F6O4/c6-3(7,1(12)13)5(10,11)4(8,9)2(14)15/h(H,12,13)(H,14,15)
InChI key
CCUWGJDGLACFQT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)