化驗
98%
折射率
n20/D 1.462 (lit.)
bp
65 °C/20 mmHg (lit.)
密度
1.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Nc1c(F)cc(F)c(F)c1F
InChI
1S/C6H3F4N/c7-2-1-3(8)6(11)5(10)4(2)9/h1H,11H2
InChI 密鑰
SBYRHTZJKKWEMP-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
136.4 °F - closed cup
閃點(°C)
58 °C - closed cup