Merck
195170
Sigma-Aldrich
Mordant Brown 1
Dye content 40 %
别名:
5-[2,4-Diamino-5-(2-hydroxy-5-nitrophenylazo)phenylazo]-1-naphthalenesulfonic acid sodium salt
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(H2N)2C6H2[N=NC6H3(OH)NO2]N=NC10H6SO3Na
CAS号:
分子量:
529.46
顏色索引編號:
20110
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
成份
Dye content, 40%
λmax
373 nm
487 nm (2nd)
SMILES 字串
[Na+].Nc1cc(N)c(cc1N=Nc2cc(ccc2O)[N+]([O-])=O)N=Nc3cccc4c(cccc34)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C22H17N7O6S.Na/c23-15-10-16(24)19(27-28-20-9-12(29(31)32)7-8-21(20)30)11-18(15)26-25-17-5-1-4-14-13(17)3-2-6-22(14)36(33,34)35;/h1-11,30H,23-24H2,(H,33,34,35);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
KHXQQMBFMDTPSD-UHFFFAOYSA-M
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3