Merck
194697
Sigma-Aldrich
DL-Amethopterin hydrate
96%
别名:
DL-4-Amino-N10-methylpteroylglutamic acid hydrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H22N8O5
CAS号:
分子量:
454.44
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
化驗
96%
mp
195 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
O.CN(Cc1cnc2nc(N)nc(N)c2n1)c3ccc(cc3)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(O)=O
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)