Merck
193674
Sigma-Aldrich
5-Nitro-1,10-phenanthroline
98%
别名:
Nitroferroin
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H7N3O2
CAS号:
分子量:
225.20
Beilstein:
196245
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
98%
mp
202-204 °C (lit.)
SMILES 字串
[O-][N+](=O)c1cc2cccnc2c3ncccc13
InChI
1S/C12H7N3O2/c16-15(17)10-7-8-3-1-5-13-11(8)12-9(10)4-2-6-14-12/h1-7H
InChI 密鑰
PDDBTWXLNJNICS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
取代透過