Merck
192465
Sigma-Aldrich
邻氯苯基硫脲
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H7ClN2S
CAS号:
分子量:
186.66
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
方案
98%
mp
143-146 °C (lit.)
SMILES字符串
NC(=S)Nc1ccccc1Cl
象形图
Skull and crossbonesHealth hazard
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 1 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)