Merck
191957
Sigma-Aldrich
Poly(isobornyl methacrylate)
average Mw ~554,000 by GPC, beads
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C14H22O2)n
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
表单
beads
分子量
average Mw ~554,000 by GPC
转变温度
Tg 110 °C
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)