Merck
191302
Sigma-Aldrich
N-(2-氯乙基)苯甲酰胺
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CONHCH2CH2Cl
CAS号:
分子量:
183.63
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
98%
mp
103-106 °C (lit.)
SMILES 字串
ClCCNC(=O)c1ccccc1