Merck
191043
Sigma-Aldrich
聚(二聚体酸- co - 烷基多胺)
softening point 140 °C (ring and ball)
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
密度
0.98 g/mL at 25 °C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)