Merck
190551
Sigma-Aldrich
5-Diethylamino-2-pentanol
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H21NO
CAS号:
分子量:
159.27
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
方案
97%
SMILES字符串
CCN(CC)CCCC(C)O
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)