Merck
188786
Sigma-Aldrich
2,4-二甲基苄醇
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2C6H3CH2OH
CAS号:
分子量:
136.19
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
96%
折射率
n20/D 1.534 (lit.)
bp
120 °C/13 mmHg (lit.)
SMILES 字串
Cc1ccc(CO)c(C)c1
InChI
1S/C9H12O/c1-7-3-4-9(6-10)8(2)5-7/h3-5,10H,6H2,1-2H3
InChI 密鑰
QUIMJTKRVOBTQN-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)