主要文件
188565
Phthalimidoacetaldehyde dimethyl acetal
98%
别名:
N-(2,2-Dimethoxyethyl)phthalimide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H13NO4
CAS号:
分子量:
235.24
PubChem化学物质编号:
方案
98%
InChI
1S/C12H13NO4/c1-16-10(17-2)7-13-11(14)8-5-3-4-6-9(8)12(13)15/h3-6,10H,7H2,1-2H3
InChI key
HDSDOJMUZFFCFU-UHFFFAOYSA-N
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)