Merck
188166
Sigma-Aldrich
3,4-二氢苯并[a]蒽-1(2H)-酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H14O
CAS号:
分子量:
246.30
EC號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
mp
113-116 °C (lit.)
SMILES 字串
O=C1CCCc2ccc3cc4ccccc4cc3c12
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)