Merck
187666
Sigma-Aldrich
(4S,5S)-(-)-2-甲基-5-苯基-2-噁唑啉-4-甲醇
98%
别名:
(4S,5S)-(-)-4-羟甲基-2-甲基-5-苯基噁唑啉
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H13NO2
CAS号:
分子量:
191.23
Beilstein:
1212843
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
98%
表单
powder
旋光性
[α]20/D −172°, c = 10.8 in chloroform
mp
61-65 °C (lit.)
SMILES字符串
CC1=N[C@@H](CO)[C@@H](O1)c2ccccc2
InChI
1S/C11H13NO2/c1-8-12-10(7-13)11(14-8)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10-11,13H,7H2,1H3/t10-,11-/m0/s1
InChI key
NTCJMVHDZUBYNA-QWRGUYRKSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
用于将酮不对称还原为仲醇的试剂。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)