Merck
187623
Sigma-Aldrich
2-氯-6-氟苄醇
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClC6H3(F)CH2OH
CAS号:
分子量:
160.57
Beilstein:
1938353
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
40-43 °C (lit.)
SMILES 字串
OCc1c(F)cccc1Cl
InChI
1S/C7H6ClFO/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-3,10H,4H2
InChI 密鑰
ZZFCUESFXBCRSC-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3