Merck
187615
Sigma-Aldrich
5,6,11,12-四氢二苯并[b,f]氮杂环辛四烯 盐酸盐
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H15N · HCl
CAS号:
分子量:
245.75
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
方案
97%
SMILES字符串
Cl.C1Cc2ccccc2NCc3ccccc13
InChI
1S/C15H15N.ClH/c1-2-7-14-11-16-15-8-4-3-6-13(15)10-9-12(14)5-1;/h1-8,16H,9-11H2;1H
InChI key
UOKRHEQKLWSMMM-UHFFFAOYSA-N
应用
一种药物结构单元。
象形图
Exclamation markEnvironment
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)