Merck
186902
Sigma-Aldrich
2,6-二甲氧基苯甲腈
97%
别名:
2-氰基间苯二酚二甲醚
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H9NO2
CAS号:
分子量:
163.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352112
PubChem物質ID:
化驗
97%
SMILES 字串
COc1cccc(OC)c1C#N
InChI
1S/C9H9NO2/c1-11-8-4-3-5-9(12-2)7(8)6-10/h3-5H,1-2H3
InChI 密鑰
XHAHKSSLDJIEDH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)