Merck
185280
Sigma-Aldrich
5-硝基乳清酸 钾盐 一水合物
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H2KN3O6 · H2O
CAS号:
分子量:
257.20
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
98%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES字符串
[K+].[H]O[H].[O-]C(=O)C1=C(C(=O)NC(=O)N1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H3N3O6.K.H2O/c9-3-2(8(13)14)1(4(10)11)6-5(12)7-3;;/h(H,10,11)(H2,6,7,9,12);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
JDMSALHSRWYAEM-UHFFFAOYSA-M
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)