Merck
185272
2,5-二甲氧酰基-1,4-环己二酮
97%
别名:
1,4-环己二酮-2,5-二甲酸二甲酯, 琥珀酰琥珀酸二甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H12O6
CAS号:
分子量:
228.20
Beilstein:
3345562
EC 号:
MDL编号:
PubChem化学物质编号:
方案
97%
SMILES字符串
COC(=O)C1CC(=O)C(CC1=O)C(=O)OC
InChI
1S/C10H12O6/c1-15-9(13)5-3-8(12)6(4-7(5)11)10(14)16-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI key
MHKKFFHWMKEBDW-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)