Merck
183776
Sigma-Aldrich
二辛基甲胺
98%
别名:
双辛烷基甲基叔胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[CH3(CH2)7]2NCH3
CAS号:
分子量:
255.48
Beilstein:
1750823
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
化驗
98%
折射率
n20/D 1.4424 (lit.)
bp
162-165 °C/15 mmHg (lit.)
mp
−30.1 °C (lit.)
密度
0.793 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCCCCN(C)CCCCCCCC
InChI
1S/C17H37N/c1-4-6-8-10-12-14-16-18(3)17-15-13-11-9-7-5-2/h4-17H2,1-3H3
InChI 密鑰
YJLYANLCNIKXMG-UHFFFAOYSA-N