Merck
183741
Sigma-Aldrich
(+)-对薄荷-1-烯-9-醇,异构体混合物
(R,R)-isomer ~67%, (R,S)-isomer ~33%, 97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H18O
CAS号:
分子量:
154.25
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352000
PubChem化学物质编号:
方案
97%
旋光性
[α]20/D +99°, c = 4.2 in toluene
折射率
n20/D 1.486 (lit.)
沸点
115-116 °C/10 mmHg (lit.)
密度
0.941 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CC(CO)C1CCC(C)=CC1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
217.4 °F - closed cup
闪点(°C)
103 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)