Merck
183652
Sigma-Aldrich
5-溴-N-(羰基甲基)氨茴酸
technical grade, 90%
别名:
N-(4-溴-2-羧基苯基)甘氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BrC6H3-2-(NHCH2CO2H)CO2H
CAS号:
分子量:
274.07
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
等级
technical grade
方案
90%
mp
215-218 °C (dec.) (lit.)
官能团
amine
bromo
carboxylic acid
SMILES字符串
OC(=O)CNc1ccc(Br)cc1C(O)=O
InChI
1S/C9H8BrNO4/c10-5-1-2-7(11-4-8(12)13)6(3-5)9(14)15/h1-3,11H,4H2,(H,12,13)(H,14,15)
InChI key
NGTZRRAYYJFRDA-UHFFFAOYSA-N
应用
5-Bromo-N-(carboxymethyl)anthranilic acid may be used in chemical synthesis.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)