Merck
183512
Sigma-Aldrich
3-甲基二苯胺
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C6H4NHC6H5
CAS号:
分子量:
183.25
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
98%
折射率
n20/D 1.635 (lit.)
沸点
315 °C/724 mmHg (lit.)
密度
1.066 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
Cc1cccc(Nc2ccccc2)c1
InChI
1S/C13H13N/c1-11-6-5-9-13(10-11)14-12-7-3-2-4-8-12/h2-10,14H,1H3
InChI key
TWPMMLHBHPYSMT-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)