Merck
182796
Sigma-Aldrich
聚硬脂酸乙烯酯
average Mw ~90,000 by GPC, granular
别名:
Poly(vinyl octadecanoate), Vinyl stearate homopolymer
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH2CH[O2C(CH2)16CH3])n
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
表单
granular
分子量
average Mw ~90,000 by GPC
转变温度
Tg 45 °C
SMILES字符串
CCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC=C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)