Merck
182451
Supelco
聚砜
average Mw 67,000 (Typical), average Mn 20,400 (Typical), pellets, secondary standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[C6H4-4-C(CH3)2C6H4-4-OC6H4-4-SO2C6H4-4-O]n
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
等級
secondary standard
形狀
pellets
自燃溫度
1022 °F
分子量
average Mn 20,400 (Typical)
average Mw 67,000 (Typical)
密度
1.24 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2.Oc3ccc(cc3)S(=O)(=O)c4ccc(O)cc4
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
微波炊具、家电遮盖物、外科手术器械、汽车电气元件、印刷电路板和管道组件。
特點和優勢
高抗冲击性。温度使用范围高达 160°C。异常的蒸汽灭菌稳定性。电属性在很宽的温度和频率范围内保持不变。耐辐照降解性高。
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)