Merck
18240
Sigma-Aldrich
2-(3-溴丙基)-5,5-二甲基-1,3-二氧杂环己烷
technical, ≥98.0% (GC)
别名:
4-溴丁醛新戊二醇缩醛
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H17BrO2
分子量:
237.13
Beilstein:
4857930
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
等級
technical
化驗
≥98.0% (GC)
折射率
n20/D 1.474
bp
78-80 °C/0.3 mmHg (lit.)
密度
1.266 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
CC1(C)COC(CCCBr)OC1
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)