Merck
181501
Sigma-Aldrich
聚(1,4-丁烯己二酸酯)
average Mw ~12,000 by GPC
别名:
己二酸-1,4-丁二醇共聚物, 聚丁烯己二酸酯, 聚四亚甲基己二酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[O(CH2)4O2C(CH2)4CO]n
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
chips
品質等級
分子量
average Mw ~12,000 by GPC
轉變溫度
Tg −68 °C
Tm 54 °C
密度
1.019 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
OCCCCO.OC(=O)CCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H10O4.C4H10O2/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10;5-3-1-2-4-6/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10);5-6H,1-4H2
InChI 密鑰
RNSLCHIAOHUARI-UHFFFAOYSA-N
應用
用于汽车、机械和电子工业的注塑成型。
特點和優勢
高温下优越的耐热性、低蠕变和高刚度。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)