Merck
180777
Sigma-Aldrich
N,N-二甲基间甲苯胺
97%
别名:
3-甲基-N,N-二甲基苯胺, 3-(二甲氨基)甲苯, N,N,3-三甲基苯胺, 二甲基间甲苯胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C6H4N(CH3)2
CAS号:
分子量:
135.21
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
折射率
n20/D 1.55 (lit.)
bp
215 °C (lit.)
密度
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES 字串
CN(C)c1cccc(C)c1
InChI
1S/C9H13N/c1-8-5-4-6-9(7-8)10(2)3/h4-7H,1-3H3
InChI 密鑰
CWOMTHDOJCARBY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
N,N -二甲基- m -甲苯胺可用于化学合成研究。
象形圖
Skull and crossbonesHealth hazard
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
185.0 °F - closed cup
閃點(°C)
85 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)