Merck
180262
Sigma-Aldrich
2-甲基-2-亚硝基丙烷二聚物
别名:
2-甲基-2-亚硝基丙烷二聚体, NSC 677505, Nitroso-t-butane, 亚硝基叔丁烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[(CH3)3CNO]2
CAS号:
分子量:
174.24
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
mp
81-83 °C (lit.)
官能团
C-nitroso
amine
nitroso
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CC(C)(C)N=O.CC(C)(C)N=O
InChI
1S/2C4H9NO/c2*1-4(2,3)5-6/h2*1-3H3
InChI key
PKKJRWITDTTZCL-UHFFFAOYSA-N
应用
在电子自旋共振研究中,使用了 2-甲基-2-亚硝基丙烷二聚体(亚硝基- 叔- 丁烷)作为自旋捕捉剂
自旋捕集试剂
基于 Corannulene 合成空气稳定 π 自由基的反应物
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Inorganic Chemistry, 31, 2333-2333 (1992)
H Sun et al.
Journal of traditional Chinese medicine = Chung i tsa chih ying wen pan, 14(1), 51-55 (1994-03-01)
The free radical mechanism of enhancing radiosensibility by the Synergic Recipe to Strengthen Body Resistance (SRSBR) consisting of 10 Chinese drugs was studied by electron spin resonance (ESR) with spin trapping reagent--Nitroso-tert-butane (NtB) following irradiation of the Deoxy thymidine (dT)