Merck
178608
Sigma-Aldrich
2,4-二甲氧基苄胺 盐酸盐
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3O)2C6H3CH2NH2·HCl
CAS号:
分子量:
203.67
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
powder
mp
188-190 °C (lit.)
SMILES 字串
Cl.COc1ccc(CN)c(OC)c1
InChI
1S/C9H13NO2.ClH/c1-11-8-4-3-7(6-10)9(5-8)12-2;/h3-5H,6,10H2,1-2H3;1H
InChI 密鑰
KJOWSAVFSCSBMZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
2,4-Dimethoxybenzylamine hydrochloride was used in the synthesis of 2-(2,4-dimethoxybenzylamino)-4-phenyl-3-butenonitrile.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Greenwald RB, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 41(8), 1469-1470 (1976)