Merck
176982
Sigma-Aldrich
2,3,4-三氯苯胺
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Cl3C6H2NH2
CAS号:
分子量:
196.46
Beilstein:
1818168
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
bp
292 °C/774 mmHg (lit.)
mp
65-67 °C (lit.)
SMILES 字串
Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1Cl
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges