Merck
176710
Sigma-Aldrich
溴化氘 溶液
47 wt. % in D2O, 99 atom % D
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
DBr/D2O
CAS号:
分子量:
101.95
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
同位素纯度
99 atom % D
质量水平
表单
liquid
浓度
47 wt. % in D2O
技术
NMR: suitable
沸点
126 °C (lit.)
密度
1.537 g/mL at 25 °C
质量偏移
M+1
SMILES字符串
Br[2H]
InChI
1S/BrH/h1H/i/hD
InChI key
CPELXLSAUQHCOX-DYCDLGHISA-N
相关类别
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Skin Corr. 1A - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)