Merck
176702
Sigma-Aldrich
重水铵-d4 溶液
25 wt. % in D2O, 99 atom % D
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
ND4OD
CAS号:
分子量:
40.08
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352119
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
同位素纯度
99 atom % D
质量水平
浓度
25 wt. % in D2O
技术
NMR: suitable
bio NMR: suitable
折射率
n20/D 1.334
密度
1.056 g/mL at 25 °C
质量偏移
M+5
SMILES字符串
[2H]O[2H].[2H]N([2H])[2H]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2/i/hD5
InChI key
VHUUQVKOLVNVRT-NSPFYZSMSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)