Merck
176494
Sigma-Aldrich
三[3-(三氟甲基羟亚甲基)-(+)-樟脑酸]铕
别名:
Eu(facam)3, Eu(tfc)3, 三(3-三氟乙酰基-d-樟脑)合铕(III), 三[3-(三氟甲基羟亚甲基))-d-樟脑酸]铕(III), 三[3-(三氟甲基羟亚甲基)-d-樟脑]合铕(III)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C36H42EuF9O6
CAS号:
分子量:
893.66
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352115
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
旋光性
[α]20/D +165°, c = 1% in chloroform (solvent is ethanol free)
技术
NMR: suitable
官能团
fluoro
ketone
SMILES字符串
CC1(C)C2CCC1(C)C(=O)\C2=C(/O[Eu](O\C(=C3\C4CCC(C)(C3=O)C4(C)C)C(F)(F)F)O\C(=C5\C6CCC(C)(C5=O)C6(C)C)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/3C12H15F3O2.Eu/c3*1-10(2)6-4-5-11(10,3)8(16)7(6)9(17)12(13,14)15;/h3*6,17H,4-5H2,1-3H3;/q;;;+3/p-3/b3*9-7-;
InChI key
BWIHMSGCCRUUCZ-NCJHBDPTSA-K
应用
作为反应物,参与以下反应:
  • 乙酰樟脑酸铕氧化膦配合物的合成
  • 与1,10-N,N′-菲咯啉二氧化物衍生物的反应
具有光学活性的 NMR 位移试剂。与 Ag(fod) 一起用于仲丁基氯化异硫脲的对映体拆分。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Analytical Chemistry, 59, 562-562 (1987)