Merck
176346
Sigma-Aldrich
4-硝基重氮苯六氟磷酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
O2NC6H4N2PF6
CAS号:
分子量:
297.09
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
mp
140 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
F[P-](F)(F)(F)(F)F.[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)[N+]#N
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)