Merck
176214
Sigma-Aldrich
1,3-二(乙酰基氧基)-1,1,3,3-四丁基二锡氧烷
97%
别名:
1,3-双(乙酰氧基)-1,1,3,3-四丁基二锡氧烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
{CH3CO2Sn[(CH2)3CH3]2}2O
CAS号:
分子量:
599.96
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
mp
56-58 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCC[Sn](CCCC)(OC(C)=O)O[Sn](CCCC)(CCCC)OC(C)=O
InChI
1S/4C4H9.2C2H4O2.O.2Sn/c4*1-3-4-2;2*1-2(3)4;;;/h4*1,3-4H2,2H3;2*1H3,(H,3,4);;;/q;;;;;;;2*+1/p-2
InChI 密鑰
JLHADLTXDDGZFX-UHFFFAOYSA-L
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges