Merck
17259
Sigma-Aldrich
2-氨基乙脒 二氢溴酸
≥80.0% (CE)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C2H7N3 · 2HBr
CAS号:
分子量:
234.92
Beilstein:
3676692
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
≥80.0% (CE)
杂质
≤0.1% toluene (H-NMR)
≤0.5% TBME
≤0.5% acetic acid
mp
227-232 °C
SMILES字符串
Br[H].Br[H].NCC(N)=N
InChI
1S/C2H7N3.2BrH/c3-1-2(4)5;;/h1,3H2,(H3,4,5);2*1H
InChI key
SLCZNGZFOVAAED-UHFFFAOYSA-N
应用
2-Aminoacetamidine dihydrobromide may be used in the synthesis of 2-amino-5-(4-(2-(N-benzyloxycarbonylamino)ethoxy)phenyl)pyradine.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)