Merck
163120
Sigma-Aldrich
1-氯-3,4-二硝基苯
technical grade, 90%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClC6H3(NO2)2
CAS号:
分子量:
202.55
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
等级
technical grade
方案
90%
折射率
n20/D 1.587 (lit.)
密度
1.687 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[O-][N+](=O)c1ccc(Cl)cc1[N+]([O-])=O
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)