Merck
16297
Sigma-Aldrich
2-(4-Boc-哌嗪)-2-(4-甲氧苯基)乙酸
purum, ≥97.0% (HPLC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
Beilstein:
9718382
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
purum
品質等級
化驗
≥97.0% (HPLC)
形狀
solid
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
COc1ccc(cc1)C(N2CCN(CC2)C(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C18H26N2O5/c1-18(2,3)25-17(23)20-11-9-19(10-12-20)15(16(21)22)13-5-7-14(24-4)8-6-13/h5-8,15H,9-12H2,1-4H3,(H,21,22)
InChI 密鑰
DCFDOKBNIXUWKP-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)