Merck
162752
Sigma-Aldrich
Resolve-Al Yb
98%
别名:
Yb(tmhd)3, 三(2,2,6,6-四甲基-3,5-庚二酮酸)镱
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Yb(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)3
CAS号:
分子量:
722.84
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
化驗
98%
mp
165-168 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Yb](O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
法律資訊
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)