Merck
162744
Sigma-Aldrich
Resolve-Al Ho
98%
别名:
Ho(tmhd)3, 三(2,2,6,6-四甲基-3,5-庚二酮酸)钬
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Ho(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)3
CAS号:
分子量:
714.73
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
化驗
98%
mp
175-180 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)(C)C1=[O][Ho]234([O]=C(C1)C(C)(C)C)[O]=C(CC(=[O]2)C(C)(C)C)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(CC(=[O]3)C(C)(C)C)=[O]4
法律資訊
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)