Merck
157961
Sigma-Aldrich
1-Phenyl-3-(2-thiazolyl)-2-thiourea
≥97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H9N3S2
CAS号:
分子量:
235.33
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
化驗
≥97%
mp
183-185 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
S=C(Nc1ccccc1)Nc2nccs2
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
Dopamine β-hydroxylase inhibitor.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)