Merck
157651
Sigma-Aldrich
2-氯乙基磺酸钠 一水合物
98%
别名:
2-氯乙烷磺酸 钠盐 一水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClCH2CH2SO3Na · H2O
CAS号:
分子量:
184.57
Beilstein:
5649202
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
solid
mp
292 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
[Na+].[H]O[H].[O-]S(=O)(=O)CCCl
InChI
1S/C2H5ClO3S.Na.H2O/c3-1-2-7(4,5)6;;/h1-2H2,(H,4,5,6);;1H2/q;+1;/p-1
InChI 密鑰
OSEJMOGPHHVJJG-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Sodium 2-chloroethanesulfonate monohydrate was used as sulfoethylating agent in the preparation of sulfoethyl cellulose.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
访问文档库
Synthesis and characterization of low sulfoethylated cellulose.
Zhang K, et al.
Carbohydrate Polymers, 83(2), 616-622 (2011)