Merck
157589
Sigma-Aldrich
4-甲氧基查耳酮
98%
别名:
3-(4-甲氧苯基)-1-苯基-2-丙烯-1-酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3OC6H4CH=CHCOC6H5
CAS号:
分子量:
238.28
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
98%
mp
73-76 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1ccc(\C=C\C(=O)c2ccccc2)cc1